Merck
326844
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
99%
Szinonimák:
4,4′,4′′-Ethylidynetrisphenol, THPE
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(C6H4OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES string
CC(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O3/c1-20(14-2-8-17(21)9-3-14,15-4-10-18(22)11-5-15)16-6-12-19(23)13-7-16/h2-13,21-23H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRPSWMCDEYMRPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Chien-Shu Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2716-2723 (2009-05-08)
Hepatitis C virus nonstructural protein 3 (HCV NS3) helicase is believed to be essential for viral replication and has become an attractive target for the development of antiviral drugs. A fluorescence resonant energy transfer helicase assay was established for fast