Fontos dokumentumok
311073
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
99%
Szinonimák:
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)