Fontos dokumentumok
547905
2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-Quaterthiophene
96%
Szinonimák:
α-Quarterthienyl, 4T
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
96%
mp
211-214 °C (lit.)
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=1.2×10−3 cm2/V·s)
SMILES string
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C16H10S4/c1-3-11(17-9-1)13-5-7-15(19-13)16-8-6-14(20-16)12-4-2-10-18-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXEJOIFDICYSSO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ALOX5(240) , CA1(759) , CA2(760) , CDK4(1019) , CRHR1(1394) , CRHR2(1395) , F10(2159) , F2(2147) , IMPDH2(3615) , LOC654188(654188) , MLYCD(23417) , MMP1(4312) , NFATC1(4772) , REN(5972) , SSTR3(6753) , TACR1(6869) , TYMS(7298)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370) , Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Agtr1(24180) , Alox5(25290) , Crhr1(58959) , Drd2(24318) , Faah(29347) , Hmgcr(25675) , Htr2a(29595) , Trpv4(66026)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.