Merck
526037
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarboxaldehyde
95%
Szinonimák:
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
tartalmaz
0.1% hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyclopentanecarboxaldehyde can be prepared from cyclohexene, via copper-catalyzed oxidation with persulfate. It can also be synthesized from mercuric sulfate and cyclohexene.
Alkalmazás
Cyclopentanecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
  • D,L-trans-2-cyclopentylmethylene-1-nitroso-1-(2-hydroxycyclohexyl)hydrazine
  • ethyl 5-cyclopentyl-5-hydroxy-2-pentenoate
  • ethyl 3-cyclo entyl-3-hydroxy-2-vinylpropanoate
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mechanism of oxidation of the 2-hydroxycyclohexyl radical to cyclopentanecarbaldehyde by copper ions in aqueous solutions.
Masarwa M, et al.
Inorganic Chemistry, 30(8), 1849-1854 (1991)
Cyclopentanecarboxaldehyde.
Grummitt O, et al.
Organic Syntheses, 26-26 null
2-Hydroxycyclohexylhydrazines. II. 1 Reaction with Nitrous Acid.
Taguchi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(5), 1104-1106 (1964)
The Synthesis of Some δ-Lactones of α,β,δ-Trihydroxy Acids1.
English Jr J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 615-618 (1951)