Merck
287784
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3S,5R)-(−)-Pinanediol
99%
Szinonimák:
(−)-2-Hydroxyisopinocampheol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
Beilstein:
2039144
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]21/D −8.6°, c = 6.5 in toluene
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
bp
101-102 °C/1 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOILFCKRQFQVFS-BDNRQGISSA-N
Alkalmazás
Used to prepare chiral double allylation reagents.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simple, stable, and versatile double-allylation reagents for the stereoselective preparation of skeletally diverse compounds.
Feng Peng et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(11), 3070-3071 (2007-02-24)
Gerald I Richard et al.
Applied spectroscopy, 62(5), 476-480 (2008-05-24)
The spectroscopic properties of a chiral boronic acid based resorcinarene macrocycle employed for chiral analysis were investigated. Specifically, the emission and excitation characteristics of tetraarylboronate resorcinarene macrocycle (TBRM) and its quantum yield were evaluated. The chiral selector TBRM was investigated