Fontos dokumentumok
362530
Aluminum phthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
Szinonimák:
Chloro(29H,31H-phthalocyaninato)aluminum
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
Dye content, ~85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
680 nm
SMILES string
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.ClH/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H/q-2;+3;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBGCRGLFTKVXDZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?