Fontos dokumentumok
287059
L-Prolinamide
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(2S)-2-Carbamoylpyrrolidine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Prolinamide, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −106°, c = 1 in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
95-97 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)