Fontos dokumentumok
285633
4-(Dimethylamino)benzylamine dihydrochloride
95%
Teszt
95%
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRZQHDOWSPJUQW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?