Fontos dokumentumok
277398
O-Isopropylxanthic acid potassium salt
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
264 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(=S)S[K]
InChI
1S/C4H8OS2.K/c1-3(2)5-4(6)7;/h3H,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMWBGRXFDPJFGC-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)