Merck
274585
Sigma-Aldrich
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal
95%
Szinonimák:
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, (1-Methoxy-2-methyl-1-propenyloxy)trimethylsilane, MTDA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.31
Beilstein:
1362893
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
35 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal was used:
  • in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride
  • as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization
  • as a versatile reagent in conjugate addition and aldol reactions.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 35, 5239-5239 (1994)
Aldrichimica Acta, 17, 41-41 (1984)
Asymmetric synthesis of ?-lactams. I. The reaction of dimethylketene silyl acetal with (S)-alkylidene (1-arylethyl) amines promoted by titanium tetrachloride.
Tetrahedron Letters, 21(21), 2077-2080 (1980)
Journal of the American Chemical Society, 116, 4131-4131 (1994)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45, 2514-2514 (2007)