Fontos dokumentumok
308080
Benzoylnitromethane
98%
Szinonimák:
α-Nitroacetophenone
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COCH2NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
105-107 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
The kinetics of proton transfer from benzoylnitromethane to various bases was studied.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Claude F. Bernasconi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8162-8170 (2001-10-24)
The replacement of a hydrogen in nitromethane and in phenylnitromethane by the PhCO group has a strong acidifying effect, i.e., PhCOCH(2)NO(2), 5, is 5.8, 6.6, and 8.6 pK(a) units more acidic than CH(3)NO(2) in water, 50% DMSO-50% water (v/v), and
Parham Taslimi
Archiv der Pharmazie, 353(11), e2000210-e2000210 (2020-09-03)
In this study, the acetophenone derivatives 1-6 were found to be effective inhibitor molecules for α-glycosidase, human carbonic anhydrases I and II (hCA I/II), and acetylcholinesterase (AChE), with Ki values in the range of 167.98 ± 25.06 to 304.36 ± 65.45 µM for α-glycosidase, 555.76 ± 56.07