Merck
674869
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
>300 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)