Merck
424315
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoic acid
97%
Szinonimák:
α-Chloro-m-toluic acid
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.59
Beilstein:
637114
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
136-138 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-(Chloromethyl)benzoic acid (m-Chloromethylbenzoic acid) is a meta-substituted benzoic acid derivative. Correlations between Hammett substituent constants and calculated dipole moments and molecular transform and normalized molecular moment structure indices for m-chloromethylbenzoic acid was investigated. Hammett constants were observed to be linearly related only to the normalized charge moment index.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecular structural index control in property-directed clustering and correlation.
King JW and Molnar SP.
International Journal of Quantum Chemistry, 80(6), 1164-1171 (2000)