Z707430
AeraSeal™ film
non-sterile
Szinonimák:
ELISA plate seal, breathable plate seal, permeable rayon film, piercable plate seal, qPCR plate seal
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
Rayon film
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
piercable
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific B-100
technika/technikák
tissue culture: suitable
Hosszúság
142.9 mm
Sz × H
8.26 cm × 14.29 cm
Szélesség
82.6 mm
Általános leírás
- non-cytotoxic, highly gas permeable
- easily pierceable with pipet tips or pipets for sample recovery
- recommended for temperatures from -20 °C to +80 °C
Note: AeraSeal™ films are suitable for hypoxic culture conditions.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)