Merck
GF27530197
Cerium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Szinonimák:
CE006100
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ce
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 275-301-97
ellenállás
73 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum csomóméret
25 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
sűrűség
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)