Fontos dokumentumok
12050
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
≥95.0% (T)
Szinonimák:
2-Sulfobenzaldehyde sodium salt, Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, Sodium 2-formyl-benzolsulfonate
Teszt
≥95.0% (T)
form
solid
oldhatóság
H2O: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
funkcionális csoport
aldehyde
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?