Fontos dokumentumok
256277
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Szinonimák:
(R,R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (R,R)-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 99% (HPLC)
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.