Merck
253693
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.6254 (lit.)
sűrűség
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isothiocyanate
SMILES string
Fc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of acylthiosemicarbazides.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New Heterocyclic Compounds from 1, 2, 4-triazole and 1, 3, 4-thiadiazole Class Having Diphenylsulfone and 2-fluorophenyl Fragments.
Barbuceanu S-F, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 62, 308-312 (2011)
Meenakshi Verma et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(36), 8405-8413 (2020-09-24)
Okadaic acid (OA) is one of the known marine biotoxins produced by various dinoflagellates and exists in seafood such as shellfish. The consumption of contaminated shellfish with OA leads to diarrheic shellfish poisoning (DSP), which results in the inhibition of
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use