Merck
250988
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromotoluene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.602 (lit.)
bp
135-136 °C/35 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Dibromotoluene has been used:
  • as internal standard for quantification of cyanide and thiocyanate in human saliva by GC-MS
  • in the preparation of 2,5-bis(4′-alkoxycarbonylphenyl)styrenes, monomers required for the synthesis of mesogen-jacketed liquid-crystal polymers
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Buddha D Paul et al.
Journal of analytical toxicology, 30(8), 511-515 (2006-11-30)
A method is described for simultaneous determination of cyanide (CN) and thiocyanate (SCN) in human saliva, or oral fluid. SCN concentrations in body fluids appeared to be important in classifying patients as smokers or nonsmokers, in determining some clinical conditions
Synthesis and characterization of mesogen-jacketed liquid-crystal polymers based on 2, 5-bis (4'-alkoxyphenyl) styrene.
Yu Z, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(10), 1454-1464 (2003)
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes