Merck
494976
Sigma-Aldrich
3-Bromothianaphthene
95%
Szinonimák:
3-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5BrS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.668 (lit.)
bp
269 °C/752.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1csc2ccccc12
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Bromothianaphthene is a heteroaryl halide. It undergoes Suzuki-Miyaura reaction with phenylboronic acid (PBA) or 3-thienylboronic acid in the presence of a novel heterogeneous Pd catalyst [Pd@PDEB, PDEB=poly(1,3-diethynylbenzene)]. The substitution reaction of 3-bromothianaphthene with piperidine to form 3-piperidinothianaphthene as the major product has been reported.
Alkalmazás
3-Bromothianaphthene may be used in the synthesis of (benzo[b]thiophen-3-yl)trimethylstannane.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Reactions of bromothianaphthenes with piperidine. Reinvestigation.
Reinecke MG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(7), 1365-1367 (1973)
Reusable, Highly Active Heterogeneous Palladium Catalyst by Convenient Self-Encapsulation Cross-Linking Polymerization for Multiple Carbon-Carbon Cross-Coupling Reactions at ppm to ppb Palladium Loadings.
Dong Z and Ye Z.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(16), 3401-3414 (2014)
Electronic influence of the thienyl sulfur atom on the oligomerization of ethylene by cobalt (II) 6-(thienyl)-2-(imino) pyridine catalysis.
Bianchini C, et al.
Organometallics, 26(3), 726-739 (2007)