Merck
220639
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneacetic acid
98%
Szinonimák:
3-Thienylacetic acid
Méret kiválasztása
10 G
43 900,00 Ft
50 G
132 000,00 Ft
43 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
43 900,00 Ft
50 G
132 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.18
Beilstein:
113622
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
43 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
73-76 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Thiopheneacetic acid acts as monocarboxylate ligand and forms oxo-carboxylate bridged digadolinium(III) complexes[1]. Electrochemical oxidation of 3-thiopheneacetic acid in dry acetonitrile leads to the formation of a conducting polymeric film of poly (3-thiopheneacetic acid)[2].
Alkalmazás
3-Thiopheneacetic acid was used in:
  • one-step, size control synthesis of gold nanoparticles[3]
  • in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction[4]
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laura Cañadillas-Delgado et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(31), 7286-7293 (2010-07-02)
Two new digadolinium(III) complexes with monocarboxylate ligands, [Gd2(pac)6(H2O)4] (1) and [Gd2(tpac)6(H2O)4] (2) (Hpac = pentanoic acid and Htpac = 3-thiopheneacetic acid), have been prepared and their structures determined by X-ray diffraction on single crystals. Their structures consist of neutral and
One-step, shape control synthesis of gold nanoparticles stabilized by 3-thiopheneacetic acid.
Huang H and Yang X.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 255(1), 11-17 (2005)
Electrochemistry of poly (3-thiopheneacetic acid) in aqueous solution: evidence for an intramolecular chemical reaction.
Bartlett PN and Dawson DH.
Journal of Materials Chemistry, 4(12), 1805-1810 (1994)
Synthesis, density functional theory, molecular dynamics and electrochemical studies of 3-thiopheneacetic acid-capped gold nanoparticles.
Sosibo NM, et al.
Journal of Molecular Structure, 1006(1), 494-501 (2011)
Muhammet Aydın et al.
Macromolecular bioscience, 19(8), e1900109-e1900109 (2019-06-22)
In this study, an impedimetric immunosensor based on polymer poly(thiophene)-graft-poly(methacrylamide) polymer (P(Thi-g-MAm)) modified indium tin oxide (ITO) electrode is developed for the detection of the Neuron Specific Enolase (NSE) cancer biomarker. First, the P(Thi-g-MAm) polymer is synthesized and coated on