Merck
213055
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrotoluene
technical grade
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
260 °C/745 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
sűrűség
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Vibrational spectral analysis of 4-chloro-3-nitrotoluene has been studied using Raman and IR spectroscopy.
Alkalmazás
4-Chloro-3-nitrotoluene was used in the synthesis of 4-(2-hydroxyethylamino)-3-nitrotoluene.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
264.2 °F
Lobbanási pont (C)
129 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniel V Labarbera et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(2), 387-395 (2004-12-16)
The imidazoquinoxalinones 1 and 2 are benzimidazole analogues of indole-based marine natural products called makaluvamins. The stabilized cation 1 and the zwitterion 2 were prepared in approximately 9 steps from readily available starting materials. Compound 1 is more cytostatic and
M Govindarajan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 89, 137-148 (2012-01-21)
In this work, the vibrational spectral analysis was carried out by using Raman and infrared spectroscopy in the range 100-4000 cm(-1) and 50-4000 cm(-1), respectively, for 4-chloro-3-nitrotoluene (C7H6NO2Cl) molecule. The molecular structure, fundamental vibrational frequencies and intensity of the vibrational