Fontos dokumentumok
8.14605
Sigma-Aldrich
Squalane
for synthesis
Szinonimák:
Hexamethyltetracosane
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥92.0% (GC)
form
liquid
bp
350 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 218 °C
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
Tárolás és stabilitás
Store below +30°C.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
424.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
218 °C - closed cup