Fontos dokumentumok
23181
Chloromethyl chloroformate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1-Chloromethyl chloroformate, Chloroformic acid chloromethyl ester, Chloromethoxycarbonyl chloride, Chloromethyl carbonochloridate, Chloromethyl chlorocarbonate
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.428
bp
107-108 °C (lit.)
sűrűség
1.450 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCOC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- novel aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac and flufenamic acid
- highly water-soluble monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A
- series of 3-acyloxymethyloxycarbonyl-1-aryl-3-methyltriazenes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?