Merck
217654
Sigma-Aldrich
Potassium manganate
Szinonimák:
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2MnO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: manganese
koncentráció
≥51.2% (with KMnO4, titration)
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
A selective oxidizing agent.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
Carlos A Guerrero-Fajardo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-06)
In this work, the textural parameters of graphene oxide (GO) and graphite (Gr) samples were determined. The non-local density functional theory (NLDFT) and quenched solid density functional theory (QSDFT) kernels were used to evaluate the pore size distribution (PSD) by
Yu Jiang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-12)
A highly sensitive and selective Raman sensor has been developed by combining molecularly imprinted cavities, silver nanoparticles, and graphene oxide into a hybrid organic-inorganic film. The molecular imprinted nanocomposite material is an advanced platform that exhibits Graphene-mediated Surface-Enhanced Raman Scattering.
Carlos A Guerrero-Fajardo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(6) (2020-05-31)
A thermodynamic and kinetic study of the adsorption process of Zn (II) and Pb (II) ions from aqueous solution on the surface of graphene oxide (GO) to establish the mechanisms of adsorbate-adsorbent interaction on this surface. The effect of pH