Merck
318256
Sigma-Aldrich
Tetravinylsilane
97%
Szinonimák:
Tetraethylenesilicon, Tetravinylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
Si(CH=CH2)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.27
Beilstein:
1739438
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
sűrűség
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=C[Si](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C8H12Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFHILTCGAOPTOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetravinylsilane is widely used in the synthesis of silicon-containing materials. Also, plasma-polymerized tetravinylsilane can be used as a surface modifier for fibers.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bozena Cechalova et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(3) (2019-02-15)
Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer films at various effective power (0.1⁻10 W) and various oxygen fractions (0⁻0.71) using RF pulsed plasma. The optical properties (refractive index, extinction coefficient, band gap) of the
Polym. Chem., 31, 891-891 (1993)
Tetravinylsilane
Bartkowska B, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 53, 1066-1068 (1997)
Enhanced interfacial adhesion of glass fibers by tetravinylsilane plasma modification
Cech V, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 58, 84-89 (2014)
Tomas Plichta et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
High-performance fibre-reinforced polymer composites are important construction materials based not only on the specific properties of the reinforcing fibres and the flexible polymer matrix but also on the compatible properties of the composite interphase. First, oxygen-free (a-CSi:H) and oxygen-binding (a-CSiO:H)