Fontos dokumentumok
212954
Eosin B
Dye content 95 %
Szinonimák:
Acid Red 91
About This Item
Javasolt termékek
form
powder, crystals or chunks
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 95%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
spirit: soluble
λmax
522 nm
ε (extinkciós együttható)
≥7000 at 515-521 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14/h1-6,25H,(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDIYPOHFEIEJPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?