Fontos dokumentumok
210633
Acid Red 1
Dye content 60 %
Szinonimák:
Amido Naphthol Red G, Azophloxine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 60%
λmax
506 nm
532 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥17000 at 529-535 nm in water at 0.02 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15N3O8S2.2Na/c1-10(22)19-14-9-13(30(24,25)26)7-11-8-15(31(27,28)29)17(18(23)16(11)14)21-20-12-5-3-2-4-6-12;;/h2-9,23H,1H3,(H,19,22)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b21-20+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXLFIFHRGFOVCD-SERMZQFOSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?