Merck
214566
Sigma-Aldrich
Acid Green 25
Dye content ≥60 %
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H20N2Na2O8S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
622.58
Colour Index szám:
61570
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥60%
mp
235-238 °C (lit.)
λmax
608 nm
642 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥10000 at 604-612 nm
≥10200 at 640-646 nm
≥20000 at 281-287 nm
≥22700 at 251-257 nm
≥6400 at 407-413 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Acid green 25 is an anthraquinone, acid dye.
Alkalmazás
Acid green 25 is commonly used in the textile industry to dye polyamide, wool, silk, and acrylic fibres.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
W Hiebl et al.
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 222(4), 309-311 (2005-04-22)
The azo dye trypan blue and the cyanine dye indocyanine green have been used in ophthalmology since the 1980 s to dye the anterior capsule in cataract operations and to stain epiretinal membranes in order to remove the membrana limitans
Xin-Hui Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(3), 2784-2795 (2012-03-08)
A new sorbent material, barium sulfate-Direct Blending Yellow D-3RNL hybrid (BSD), was synthesized and characterized by various methods. Both the anionic dyes, Reactive Brilliant Red X-3B and Weak Acid Green GS were hardly adsorbed by the BSD material, while the