Fontos dokumentumok
209287
Diethanolamine hydrochloride
98%
Szinonimák:
2,2′-Iminodiethanol hydrochloride
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
sűrűség
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
Cl.OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2.ClH/c6-3-1-5-2-4-7;/h5-7H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJLOFJZWUDZJBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- N-monophenylpiperazine
- diethanolammonium chloride, required for the preparation of diethanolammonium-tetrachloridopalladate(II) complex
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?