Fontos dokumentumok
203467
Ammonium iodide
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Azanium iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 210.9 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
405 °C/1 atm (lit.)
mp
551 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)