Merck
199192
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)