Merck
263427
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4234 (lit.)
sűrűség
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(CC#N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F6N/c11-9(12,13)7-3-6(1-2-17)4-8(5-7)10(14,15)16/h3-5H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)