Merck
C92804
Sigma-Aldrich
1-Cyanonaphthalene
98%
Szinonimák:
1-Naphthonitrile, 1-Cyanonaphthalene
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
bp
299 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)