Fontos dokumentumok
190780
Sodium trichloroacetate
97%
Szinonimák:
NaTCA, TCA sodium salt, Trichloroacetic acid sodium salt
Teszt
97%
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?