Merck
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
67-69 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)