Merck
641383
Sigma-Aldrich
5-Methylisophthalic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
299-303 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(3-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
5-Methylisophthalic acid can be used in the synthesis of a La(III)–Co(II) heterometallic framework via reaction with lanthanum(III)chloride hydrate and cobalt(II)acetate under ionothermal conditions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
"Ionothermal synthesis of 3d?4f and 4f layered anionic metal?organic frameworks"
Chen X-W, et al.
CrystEngComm, 11(08), 1522- 1525 (2009)
Daoliang Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(43), 13006-13013 (2018-10-10)
The smart flexibility of phase transitions in liquid crystals (LCs) makes them suitable for various applications and is an important research field in contemporary science, engineering, and technology. Unlike most reports focused on bent-core LCs in the thermotropic situation, in