Fontos dokumentumok
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
Szinonimák:
Ethanesulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
209-843-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
liquid
bp
136-140 °C/3 hPa
mp
-17 °C
sűrűség
1.34 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup