Merck
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
138-142 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)