Merck
182745
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl methyl ketone)
average Mw ~500,000 by GPC
Szinonimák:
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
Méret kiválasztása
10 G
117 000,00 Ft
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
117 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(COCH3)]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
molekulatömeg
average Mw ~500,000 by GPC
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 28 °C
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)