Fontos dokumentumok
181676
Poly(Bisphenol A carbonate)
analytical standard, molecular weight series
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, molecular weight series
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 12,000-23,000 (typical)
average Mw 22,000-40,000 (typical)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Kit Components Only
- average Mw 23,000; average Mn 13,000 25 g
- average Mw 40,000; average Mn 21,000 25 g
- average Mw 31,000; average Mn 18,000 25 g
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?