Fontos dokumentumok
8.14785
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
for synthesis
Szinonimák:
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
257-158-0
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Minőségi szint
Forma
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point 63 °C
sűrűség
1.24 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F
Lobbanási pont (C)
63 °C