Merck
W251216
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.34
FEMA-szám:
2512
EC-szám:
Európai Tanács szám:
274c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.048
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES string
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Related Categories
Általános leírás
Geranyl butyrate is one of the key esters that may be contributing to the characteristic flavor of jamun fruit. It also occurs in tomato juice and tomato-based dried products.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile flavour components of jamun fruit (Syzygium cumini L).
Vijayanand P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 16(1), 47-49 (2001)
Volatile compounds in tomato-based dried products
Narain N, et al.
Drying Technology, 28(2), 232-239 (2010)