Merck
168793
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
298 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(10(11)14-3)5-9(6-8)13-2/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bromination of methyl 3,5-dimethoxybenzoate has been investigated.
Alkalmazás
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate was used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-4-methylphthalide, a key intermediate in the synthesis of mycophenolic acid and its analogues.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An Improved Synthesis of 5, 7-Dimethoxy-4-methylphthalide, A Key Intermediate in the Synthesis of Mycophenolic Acid.
Makara GM, et al.
Synthetic Communications, 26(10), 1935-1942 (1996)
The bromination of some derivatives of resorcinol.
Cannon JR, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3495-3504 (1971)