Merck
526673
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-2-furaldehyde
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
29-33 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
SMILES string
O=Cc1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-Phenyl-2-furaldehyde can be prepared from phenylfuran, via formylation. It undergoes electrochemical reduction on a dropping Hg electrode to afford anion radicals in DMF.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Furan derivatives. XXXI.< x,/MJnsaturated ketones of the phenylfuran series.
Frimm R, et al.
Chem. Zeit., 27(1), 101-106 (1973)
Cathodic reduction of substituted 5-phenyl-2-furaldehydes in dimethylformamide.
Cernak J, et al.
Chemical Papers, 34(6), 788-792 (1980)
Renzo P Zanocco et al.
PloS one, 13(7), e0200006-e0200006 (2018-07-03)
In this study, we report the synthesis and the photochemical behavior of a series of new "click-on" fluorescent probes designed to detect singlet oxygen. They include a highly fluorescent chemical structure, an aryloxazole ring, linked to a furan moiety operating
Kyungsil Yoon et al.
Cells, 8(3) (2019-03-15)
Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor I (COUP-TFI) is an orphan receptor and member of the nuclear receptor superfamily. Among a series of methylene substituted diindolylmethanes (C-DIMs) containing substituted phenyl and heteroaromatic groups, we identified 1,1-bis(3'-indolyl)-1-(4-pyridyl)-methane (DIM-C-Pyr-4) as an activator of