Teszt
97%
Forma
crystals
bp
84 °C/13 mmHg (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccco1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUBFWTUFPGFHOJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)