Merck
263419
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.14
Beilstein:
6813447
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
121-123 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-1-5(3-8(17)18)2-7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid has been used:
  • as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries
  • in determination of ionic perfluorinated substances and telomers in leachates from landfills and sediment samples
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adel Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5169-5175 (2009-07-28)
Combinatorial chemistry offers a unique opportunity for the synthesis and screening of large numbers of compounds and significantly enhances the prospect of finding new drugs. Collaborative efforts with the Tuberculosis Antimicrobial Acquisition & Coordinating Facility (TAACF), have led to the
Trine Eggen et al.
The Science of the total environment, 408(21), 5147-5157 (2010-08-11)
Landfills have historically remained the most common methods of organized waste disposal and still remain so in many regions of the world. Thus, they may contain wastes resulting from several decades of disposal and decomposition with subsequent release of organic