Fontos dokumentumok
MAB1233
Sigma-Aldrich
Anti-Estradiol Antibody, clone 6E1
ascites fluid, clone 6E1, Chemicon®
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klón:
6E1, monoclonal
application:
ELISA
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
ELISA: suitable
citations:
3
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6E1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Egyediség
Estradiol-6-BSA
Alkalmazás
Detect Estradiol with Anti-Estradiol Antibody, clone 6E1 (Mouse Monoclonal Antibody), that has been shown to work in ELISA.
Immunoassay.
Final working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Kapcsolódás
Replaces: CBL69
Tárolás és stabilitás
Maintain at -20°C in convenient aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1