Merck
159638
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Szinonimák:
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)