Fontos dokumentumok
544051
L-Homophenylalanine hydrochloride
97%
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +38°, c = 1 in 3 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
262-265 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHBMONIBOQCTCF-FVGYRXGTSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)